Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Platinum™ II Taq de inicio en caliente
Código de producto. 15846325
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
25 reacciones
2500 reacciones
4 x 2500 Reactions
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
10000 reacciones
500 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15846325 2500 reacciones cada uno
15949082 25 reacciones cada uno
15825066 100 reacciones 100 reacciones
15836325 500 reacciones 500 reacciones
17126098 4 x 2500 Reactions 10000 reacciones
5 options
Código de producto. 15846325
Marca: Invitrogen™ 14966025
Includes
1000 μl de ADN polimerasa de inicio en caliente Platinum II Taq, 2 x 12,5 ml de tampón de PCR 5X Platinum II, 2 x 12,5 ml de potenciador de GC Platinum
La ADN polimerasa Platinum™ II Taq Hot-Start de Invitrogen™ está diseñada para el recocido universal de cebadores y PCR rápida y sencilla con su combinación única de tampón innovador, ADN polimerasa Taq de alto rendimiento y tecnología de inicio en caliente superior.
Invitrogen Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase, and superior hot-start technology.
  • La ADN polimerasa Taq modificada mediante ingeniería genética muestra una mayor resistencia a los inhibidores de reacción que se originan en el material de muestra o en los pasos de purificación de ADN
  • La polimerasa tiene una tasa de síntesis de ADN más alta y proporciona resultados de PCR más de dos veces más rápido que otras ADN polimerasas Taq.
  • Los anticuerpos Platinum Taq patentados bloquean la actividad de la polimerasa a temperatura ambiente y se disocian después del paso inicial de desnaturalización a 94 °C
  • Este inicio en caliente automático proporciona sensibilidad, especificidad y producción superiores, al tiempo que permite el ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente.
  • Debido a la composición única del tampón de PCR Platinum II, la temperatura de recocido es de 60 °C para la mayoría de los pares de cebadores diseñados según las reglas generales de diseño
  • Las moléculas isoestabilizadoras en el tampón aumentan la estabilidad del dúplex del molde–cebador durante el paso de recocido y contribuyen a mejorar la especificidad sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores.
  • Con la ADN polimerasa Platinum II Taq Hot-Start se pueden realizar ciclos de PCR diferentes utilizando el mismo protocolo con la temperatura de recocido de cebadores universal y el paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
  • La ADN polimerasa Platinum II Taq Hot-Start se suministra con la herramienta opcional Platinum GC Enhancer para una amplificación específica y un rendimiento mejorado de los objetivos ricos en GC.
  • Utilice la ADN polimerasa Platinum II Taq Hot-Start para la amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, así como en la RT-PCR.
  • Ideal para aplicaciones como genotipado, PCR de alto rendimiento o muestras de pureza subóptima
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • ADN polimerasa de inicio en caliente Platinum II Taq, 1000 µl
• Tampón de PCR Platinum II 5X, 2 × 12,5 ml
• Potenciador de GC Platinum, 2 × 12,5 ml
Almacenar a - 20 °C en un congelador que no forme escarcha.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa de inicio en caliente Platinum II Taq
Velocidad de reacción rápida o estándar
Tipo de producto ADN polimerasa de inicio en caliente
Cantidad 2500 reacciones
Condiciones de envío Room Temp or Wet Ice
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 2500 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN