Learn More
2,4-Pentanedionato de platino(II), Pt 48,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306048 1 g 1 g
11396038 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010526.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Used for photoactivated hydrosilylation reactions between vinyl and silane groups; in the deposition of platinum metal and in the preparation of platinum nanotubes. Precursor for FePt superlattice magnetic nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15170-57-7
Fórmula molecular C10H14O4Pt
Peso molecular (g/mol) 393.30
Número MDL MFCD00000028
Clave InChI KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Punto de fusión 250°C to 252°C
Nombre de nota Pt 48.0% min.
Color Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Very soluble in chloroform; insoluble in water
Nombre IUPAC (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-ona;platino
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.31