Learn More
Partículas de platino, 6,35 mm y hacia abajo, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824874
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331599 1 g 1 g
11341599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012236.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Granular