Learn More
Gasa de platino, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391358 25 x 25 mm cada uno
11325769 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010282.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Forma: aprox. 0,47 g/25x25 mm; tela de alambre; área abierta: 62,7 %; ancho de apertura: 0,015 in
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white guage
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Cantidad 25 x 25 mm
Tamaño de malla 100 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Formulario ≈0,53 g/25x25 mm,tela de alambre
Información de solubilidad Insoluble in water. Dissolves in aqua regia