Learn More
Lámina de platino, 0,25 mm (0,01 in) de grosor, Premion™, 99,99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11365879 50 x 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11365879 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011508.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-06-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 6-4-7440
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.99%