Learn More
BTX™ Solo vara de electrodos platino
Descripción
- Fácil y sencillo de utilizar
- Compatible con sistemas BTX™ como Gemini X2 y ECM™ 2001+
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroporación ex vivo |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores BTX™ ECM™ 830, ECM™ 2001+, Gemini X2 y Legacy ECM™ 2001 |
| Material | Platinum |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Electroporation accessory |
| Tensión | 100 V |
| Descripción | Platinum Electrode Wand Only, 7 mm, positive |
| Incluye | Solo vara de electrodo (positivo) |
| Longitud (métrico) | 7 mm |
| Intervalo de números de impulsos | 1 to 99 (depending on voltage) |
| Mostrar más |