Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Código de producto. 15382314
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1.6 mm
3mm
3 mm
4,8 mm
6.4mm
Diámetro exterior (imperial):
3.2mm
4.8mm
6.4mm
9,5 mm
11,1 mm
11.1mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 paquete
25 pies
7.50 metro
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
15382314 6.4mm 11.1mm 1 paquete
11832140 3 mm 9,5 mm cada uno
11838671 3mm 6.4mm 1 PCS
13286960 3mm 4.8mm 25 pies
15105403 1.6 mm 3.2mm 7.50 metro
11848671 4,8 mm 11,1 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15382314
Marca: Masterflex™ 9580213
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos de silicona para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con platino presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
  • Inodoros, no tóxicos, translúcidos
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • Intervalo de temperatura: De - 50 a 230 °C (de - 58 a 446 °F)
  • Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, USP, USDA, GMP
Diámetro interior (métrico) 6.4mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 11.1mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C