Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1.6 mm
3mm
3 mm
4,8 mm
6.4mm
Diámetro exterior (imperial):
3.2mm
4.8mm
6.4mm
9,5 mm
11,1 mm
11.1mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 paquete
25 pies
7.50 metro
cada uno
Descripción
- Inodoros, no tóxicos, translúcidos
- El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Los tubos se fabrican conforme a GMP
- Intervalo de temperatura: De - 50 a 230 °C (de - 58 a 446 °F)
- Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP, USDA, GMP |
| Diámetro interior (métrico) | 3mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 6.4mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Esterilidad | Estériles |
| Color | Translúcido |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 230 °C |