Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curados con platino, carrete de 500 pies
Código de producto. 11756038
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,0 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11756038 3,0 mm 1 PCS
11720449 1,6 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11756038
Marca: Masterflex™ 9890604
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, los tubos de silicona curados con platino son una opción excepcional para la transferencia de líquidos
  • Reduzca el tiempo de desembalaje, ahorre dinero en el envío y asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos a mano con nuestros tubos a granel.
  • La silicona proporciona una excelente biocompatibilidad e inercia química para mantener la pureza de los líquidos sensibles.
  • Una claridad ligeramente mayor que la de los tubos curados con peróxido.
  • Superficie lisa; niveles inferiores de unión a proteínas.
  • Potencial lixiviable inferior
  • Ideal para uso farmacéutico y biotecnológico.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ftalatos;NSF-61;NSF-51;USP;ADCF;3A;Farmacopea europea;FDA;sin DEHP
Diámetro interior (métrico) 3,0 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 6,4 mm
Longitud global (imperial) 300 ft
Grosor (métrico) 1,6 mm
Color Transparente
Presión máxima 21 psi