Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Código de producto. 13464566
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
12,8 mm
19,1 mm
Diámetro exterior (imperial):
12,7 mm
15,9 mm
19,2 mm
25,4 mm
Presión máxima:
12 psi
17 psi
8 psi
9 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
13464566 12,8 mm 15,9 mm 8 psi 7.50 M
15120166 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.50 M
14880742 12,8 mm 19,2 mm 12 psi 1 PCS
15171073 19,1 mm 25,4 mm 9 psi 7.50 metro
4 options
Código de producto. 13464566
Marca: Masterflex™ 9580221
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentos y bebidas y de laboratorio general
  • Tubos de silicona curada al platino translúcidos.
  • Excelente resistencia al calor y baja compresión.
  • Inodoro, no tóxico.
  • El elastómero cumple con la normativa 21 CFR 177.2600 de la FDA.
  • Cumple con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); supera el estándar sanitario 3A.
  • Los tubos se fabrican conforme a las buenas prácticas de fabricación.
  • Intervalo de temperatura:-50 a +230 °C
  • Esterilización:autoclave o irradiación gamma.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; FDA; sin ftalatos; Farmacopea europea; sin DEHP; NSF-61; 3A; NSF-51; USP
Descripción Curado con platino, excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 15,9 mm
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentos y bebidas y de laboratorio general.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -60 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 7,62 m (25 pies/paq.)
Método de esterilización Autoclave o gamma
Color Translúcido
Presión máxima 8 psi
Max. Operating Temperature (English) 460 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 237 °C