Learn More
Cole-Parmer™ Conector de juntas Tri-Clamp con junta de silicona curada con platino
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones farmacéuticas, de agua de alta pureza, inyectables, de alimentos y bebidas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño (métrico) | 19,05 mm (Diám.) |
| Material | Silicona curada con platino |
| Tipo | Tri-Clamp de la junta del tamiz |