Learn More
Watson-Marlow Tubo de silicona curada al platino Pumpsil
Código de producto. p-8000847
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
4,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
12486270 0,5 mm 1 rollo
12496270 0,8 mm 1 rollo
12406280 1.6 mm 1 rollo
12426280 4,8 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12486270 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 913.AJ05.016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pumpsil es un tubo de silicona curada al platino que se utiliza principalmente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso, control de pH y alimentación de medios en fermentación.
  • Desarrollada para la industria biofarmacéutica, Pumpsil es un tubo excepcionalmente puro que ofrece un diámetro interno ultraliso que ayuda a minimizar la unión de proteínas y garantiza una alta pureza en el producto acabado.
  • Pumpsil se utiliza ampliamente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso, así como para el control de pH y la alimentación de líquidos en fermentación, dosificación precisa, transferencia y filtración. Trazabilidad absoluta con números de pieza, número de lote y caducidad grabados con láser. Compatibilidad biológica totalmente documentada y paquete de validación completo.
  • Guía de compatibilidad química
Información de órdenes
BoreSizeMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 0,5 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1.6 mm
Para utilizar con For Pumpsil 112 peristaltic pump
Cantidad de embalaje 1 Each
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Presión máxima 14.5 psi
Max. Operating Temperature (English) 176° F
Max. Operating Temperature (Metric) 80° C
Tipo de producto Pumpsil Tubing