Learn More
Platino sobre carbón activado, 5 % Pt, sin reducir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10247550 10 g Frasco de vidrio 10 g
10319110 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10247550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293660100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum on activated carbon
Color Negro
Nombre de nota 5% Pt
Punto de fusión 1769.0°C to 1773.0°C
Punto de ebullición 3827.0°C
Densidad 21.4500g/mL
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Fieser 01,890; 02,332
Índice Merck 15, 7644
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.08
Porcentaje de pureza 5% (Pt)