Learn More
Platino, 1 % en pasta de carbón activado, 1R18MA, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum |
| Nombre de nota | 1% on activated carbon paste, 1R18MA |
| Forma física | Pasta |
| Cantidad | 5 g |