Learn More
Eppendorf™ Plataformas para agitador para incubadora New Brunswick™ S41i
Código de producto. 13468686
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 1 L
Matraces Erlenmeyer de 125 mL
Matraces Erlenmeyer de 2 L
Matraces Erlenmeyer de 2,8 L
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 4 L
Matraces Erlenmeyer de 500 mL
N.º de posiciones:
3
6
11
15
24
32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite N.º de posiciones unitSize
13468686 Matraces Erlenmeyer de 1 L 11 1 PCS
13438686 Matraces Erlenmeyer de 125 mL 32 1 PCS
13448686 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 24 1 PCS
13458686 Matraces Erlenmeyer de 500 mL 15 1 PCS
13478686 Matraces Erlenmeyer de 2 L 6 cada uno
13488686 Matraces Erlenmeyer de 2,8 L 3 cada uno
13498686 Matraces Erlenmeyer de 4 L 3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13468686 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M13349924
Plataforma intercambiable específica para el S41i.
  • Plataforma específica
  • Intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces Erlenmeyer de 1 L
Para utilizar con (equipo) New Brunswick™ S41i
N.º de posiciones 11