Learn More
Eppendorf™ Platformas para Innova™ 2300/43/43R, Excella™ E10/E25/E25R
Código de producto. 11376004
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11376004 Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 11376004
Marca: Eppendorf™ AG4
Las plataformas de agitadores Eppendorf están disponibles en una amplia variedad de materiales y tamaños, por lo que son perfectas para casi cualquier necesidad. Las plataformas universales se pueden adaptar a miles de combinaciones de pinzas y otros accesorios. Las plataformas dedicadas se suministran completas con una pinza de un solo tamaño preinstalada.
Plataformas para Innova™ 2300/43/43R, Excella™ E10/E25/E25R, 76 × 46 cm, aluminio, plataforma específica para matraces Erlenmeyer de 4 l - Capacidad de matraz: 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Aluminio
Dimensiones (L x An) 76 x 46 cm
Para utilizar con (equipo) Plataforma dedicada para matraces Erlenmeyer de 4 L