Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores con incubación y agitadores orbitales Grant
Código de producto. 11421068
Change view
Click to view available options
Admite:
16 Matraces de 250 a 300 mL
6 matraces de 1000 mL
9 matraces de 500 mL
Matraces de 30 x 100 a 150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
11421068 Matraces de 30 x 100 a 150 mL cada uno
11431068 16 Matraces de 250 a 300 mL cada uno
11451068 6 matraces de 1000 mL cada uno
11441068 9 matraces de 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11421068 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor P30100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye pinzas para evitar que los matraces y los vasos de precipitados se derramen. La plataforma Grant Instruments™ para agitadores orbitales y estufas microbiológicas agitadoras Grant es intercambiables para adaptarse a una amplia variedad de recipientes.
  • Incluye pinzas para mantener los recipientes fijos
  • Para utilizar con
    • Estufa microbiológica con agitación ES-20
    • Estufa microbiológica con agitación ES-80
    • Agitador orbital PSU 10i
    • Agitador orbital PSU 20i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraces de 30 x 100 a 150 mL
Para utilizar con (equipo) Agitador de plataforma orbital PSU-20i
N.º de posiciones 30