Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Microplate Shakers
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Abrazadera de microplacas de 96 pocillos
Montaje grande de plataforma
Plataforma grande
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
54 x 19 x 19 mm
292 x 275 x 14 mm
292 x 275 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Surtido de accesorios para agitadores de microplacas digitales
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Plataforma |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de análisis, certificado de conformidad |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 292 x 275 x 14 mm |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 11,49 in |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 292 mm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 10,82 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 275 mm |
| Descripción | Plataforma grande |
| Para utilizar con (equipo) | Balancín, rotador, mezcladores |
| Mostrar más |