Learn More
Eppendorf™ Plataforma para agitadores Innova™ 2300/43/43R y Excella™ E10/E25/E25R y matraces Fernbach
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
76 x 46 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Admite matraces Fernbach de 2,8 l
- Plataforma específica
- De aluminio
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces Fernbach de 2,8 L |
| Material | Aluminio |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 46 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores Innova™ 2300/43/43R y Excella™ E10/E25/E25R |
| N.º de posiciones | 6 |