Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitador orbital Grant PSU10i
Descripción
- Incluye pinzas para mantener los recipientes fijos
- Para utilizar con
- Estufa microbiológica con agitación ES-20
- Agitador orbital PSU 10i
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 6 matraces y vasos de precipitados de 250 a 300 mL |
| Dimensiones (L x An) | 250 x 190 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de plataforma orbital PSU-10i |
| N.º de posiciones | 6 |