Learn More
Corning Platform with 4x 2L flask clamps
Marca:  Corning 480161
Platform with 4x 2L flask clamps
Código de producto. 17233544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    555.87€ / cada uno
    Ahorro 54.13€
    8% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 15-05-2026