Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para rotadores PTR
Código de producto. 11491018
Change view
Click to view available options
Admite:
4 Tubos de 50 mL y 12 Tubos de 1,5 a 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11491018 4 Tubos de 50 mL y 12 Tubos de 1,5 a 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11491018
Marca: Grant Instruments™ PPRS412
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta plataforma para rotadores PTR mantiene los tubos bien colocados en rotación y se puede utilizar con el minirrotador vertical PTR-25 360°.
  • Plataforma de miniagitador rotativo vertical
  • Para su uso con rotadores de 360°
  • Admite 4 tubos de 50 ml y 12 tubos de 1,5 a 15 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 4 Tubos de 50 mL y 12 Tubos de 1,5 a 15 mL
Tipo de producto Plataforma