Learn More
Kinematica™ Soporte de placa ST-P15/320 para homogeneizador Polytron™ 1300D
Tienda Kinematica ProductosDescripción
Con soporte ajustable en altura para sujetar la unidad, de acero inoxidable, para su uso con la unidad Polytron™ PT1300 D.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte de placa |
| Descripción | Soporte de acero inoxidable 1300D |
| Para utilizar con (equipo) | Dispersor PT1300 D |
| Incluye | El anillo de seguridad evita la bajada incontrolada de la unidad de accionamiento. También se puede utilizar para fijar la altura de la unidad motriz. |
| Modelo | ST-P 15/320 |