Learn More
Thermo Scientific™ Agar para recuento en placa
Código de producto. p-4523948
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Agar para recuento en placa
Origen de fabricación:
Alemania
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 11973612
Marca: Thermo Scientific™ PO0158A
Enumere los organismos viables en leche, agua, alimentos y productos lácteos utilizando este medio no selectivo.
Enumere organismos viales en leche, productos lácteos, agua, alimentos y otro tipo de muestras que deben someterse a controles sanitarios utilizando el medio en frasco preparado de agar para recuento en placa no selectivo Thermo Scientific™.
Este medio estándar cumple con la formulación de APHA, AOAC y PHLS.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Probado de acuerdo con CEN ISO/TS 11133-2.
Color Amarillo pálido, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de medios Agar para recuento en placa
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 19,5 g ± 1,0 g
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.