Learn More
BD Plastipak™ Sterile 1mL Syringe with Attached 26G Needle
Código de producto. 15563144
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
26 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
15563144 26 G paquete de 120
1 options
Código de producto. 15563144
Marca: BD 303176
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Three piece syringe with an attached needle in a single package. BD Plastipak™ Sterile 1mL Syringe with Attached 26G Needle is an assembled, individually wrapped sterile unit to simplify the injection, reduce the number of procedures and reduce the cost of the injection.
The compact syringe plus needle offers all the qualities of the BD Plastipak™ syringe and the BD Microlance™ 3 needle.
  • Latex-free stopper eliminates the risk of allergic reactions to latex
  • There is a clear barrel for the perfect visualization of syringe contents
  • Bold scale printing helps achieve dosage accuracy
  • Precise silicon lubrication ensures that plunger moves smoothly and evenly
  • The retaining ring prevents accidental plunger rod withdrawal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polypropylene
Color Marrón
Calibre de aguja 26 G
Longitud (imperial) 3 in.
Longitud de la aguja (imperial) 0.39 in.
Longitud (métrico) 75 mm
Desechables Single-use
Graduaciones 0.01 mL
Modelo Plastipak
Cantidad 120 Pk.
Envase Blister pack, individually wrapped in film
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud de la aguja (métrico) 10 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Graduated Sí
Esterilidad Estéril