Learn More
Kartell™ Conectores de tubos planos en forma de T Plastilab™
BIOPHARMA
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
Marca:  Kartell™ 7046000
5.41 EUR hasta el 2025-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24159" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11994349
  • 7.20€ / paquete de 10
Spotlight
Usar código promocional 24159
Ver todas las promociones
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados con estrías para sujetar los tubos con firmeza y evitar su deslizamiento.
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Resistentes a roturas y productos químicos
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura