Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos desiguales Plastilab™
BIOPHARMA
Código de producto. 11924289
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
1,6/7,5mm
Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm
Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 7,5mm
Tamaño de orificio: Entre 4,6 y 7,5mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
11924289 Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 7,5mm 10 PCS
11914289 Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm 10 PCS
11934289 Tamaño de orificio: Entre 4,6 y 7,5mm 10 PCS
12513317 1,6/7,5mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 11924289
Marca: Kartell™ 7087800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con diferentes diámetros de entrada y salida.
  • Para su uso con tubos flexibles
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro (métrico) De 4-8 mm a 12-16 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Para tubos flexibles
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 7,5mm
Forma Recto
Tipo de producto Conector de tubos cónicos rectos desiguales