missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Conectores rectos cónicos Plastilab™
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
Marca: Kartell™ 0051200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
- Fabricados con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
| De 8 a 10 mm | |
| Polipropileno | |
| 100/paq. | |
| Recto |
| Esterilizables en autoclave | |
| Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro | |
| Orificio 4,5mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?