Learn More
Kartell™ Conectores rectos cónicos Plastilab™
Beschreibung
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
- Fabricados con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro (métrico) | De 10 a 12 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,39/0,47 pulg., De 10 mm a 12 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de puerto | Orificio 6,5mm |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Conector de tubos recto cónico |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?