Learn More
Kartell™ Conectores rectos cónicos Plastilab™
BIOPHARMA
Código de producto. 11934349
Click to view available options
Diámetro (métrico):
De 4 a 6 mm
De 6 a 8 mm
De 8 a 10 mm
De 10 a 12 mm
De 12 a 14 mm
Cantidad de embalaje:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. 11934349
Marca: Kartell™ 7051100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la conexión recta de tubos con diferentes diámetros.
  • Fabricados con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro (métrico) De 6 a 8 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para la conexión directa de tubos de distinto diámetro
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Orificio 3,5mm
Forma Recto
Tipo de producto Conector de tubos recto cónico