Learn More
Kartell™ Placas de desecador de polipropileno Plastilab™
Código de producto. 11929888
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11929888 7 mm paquete de 10
1 options
No adecuado para su uso con crisoles calientes.
Código de producto. 11929888
Marca: Kartell™ 0055100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No adecuado para su uso con crisoles calientes.
Útil como soporte para crisoles, placas de Petri, etc.
  • Fabricada con polipropileno
  • Utilizar a temperatura ambiente.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 7 mm
N.° por paquete 10/paq.
Tipo de producto Placa de desecador
Descripción Fondo: 140,5mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Desecador de vacío y filtración Kartell, referencia: 10365821