Learn More
Kartell™ Frascos de cuello ancho graduados de polietileno Plastilab™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 300
paquete de 700
Descripción
- Cuerpo de polietileno con tapón de polipropileno
- Asegurado mediante puntos de marcado en el tarro y el tapón
- Las notas confidenciales se pueden colocar en el espacio entre el conector de sellado del inserto y el tapón.
- Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Parámetros de certificación | Reglamento de la CE 1935/2004, reglamento de la CE 10/2011 |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Material | Polietileno |
| ID de cuello (métrico) | 34,5mm |
| Línea de productos | Frasco |
| Graduaciones | 25 ml |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Frasco de boca ancha graduado |