Descripción
Requires
Mangos de la serie STAH o STAEH
Los cepillos para frascos y equipos de plástico Micronova están disponibles en dos variedades con cubiertas de cepillos opcionales para limpieza y desinfección perfectas. El cepillo Cylinder Brush tiene forma de cúpula para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-02. El cepillo Kettle Brush tiene forma oblonga para tanques pequeños, garrafas y otros equipos de producción, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-41.
- Cepillos de equipo ligeros y duraderos con cerdas de poliéster
- Ideal para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros
- Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
- El cepillo Cylinder Brush es un cepillo redondo/en forma de cúpula
- El cepillo Kettle Brush es un cepillo en forma oblonga
- Fundas de cepillo disponibles para una limpieza y desinfección perfectas
- Aprobados por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
- Con rosca ACME para conexión a mangos de la serie STA
- Las cubiertas de tela opcionales disponibles mejoran la limpieza y desinfección finas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para frascos |
| Bristle Material | Poliéster |
| Bristle Type | Medium/Stiff |
| Color-coded | No |
| Material del mango | Plástico |
| Handle Type | Acme Thread |
| Tipo de punta | Conical |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Instrucciones de cuidado | Se envía a temperatura ambiente |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |