Learn More
Micronova™ Cepillos para cilindros y equipos de plástico
Código de producto. 12775745 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Tipo de producto:
Cepillo para calderas con rosca Acme
Cepillo para cilindros con rosca Acme
Cepillo para frascos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de producto unitSize
12775745 40,6 cm Cepillo para frascos cada uno
12725745 17,8 cm Cepillo para cilindros con rosca Acme cada uno
12735745 12,7 cm Cepillo para cilindros con rosca Acme 1 PCS
12785745 19,1 cm Cepillo para calderas con rosca Acme 1 PCS
4 options
Código de producto. 12775745
Marca: Micronova™ BRWH40
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Mangos de la serie STAH o STAEH
Estos cepillos para equipos ligeros y duraderos están fabricados con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA y con cerdas de poliéster y se adhieren a mangos roscados de plástico. Disponible en forma de cúpula (Cylinder Brush) y en forma oblonga (Kettle Brush) para limpieza especializada.
Los cepillos para frascos y equipos de plástico Micronova están disponibles en dos variedades con cubiertas de cepillos opcionales para limpieza y desinfección perfectas. El cepillo Cylinder Brush tiene forma de cúpula para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-02. El cepillo Kettle Brush tiene forma oblonga para tanques pequeños, garrafas y otros equipos de producción, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-41.
  • Cepillos de equipo ligeros y duraderos con cerdas de poliéster
  • Ideal para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros
  • Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
  • El cepillo Cylinder Brush es un cepillo redondo/en forma de cúpula
  • El cepillo Kettle Brush es un cepillo en forma oblonga
  • Fundas de cepillo disponibles para una limpieza y desinfección perfectas
  • Aprobados por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
  • Con rosca ACME para conexión a mangos de la serie STA
  • Las cubiertas de tela opcionales disponibles mejoran la limpieza y desinfección finas
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para frascos
Bristle Material Poliéster
Bristle Type Medium/Stiff
Color-coded No
Material del mango Plástico
Handle Type Acme Thread
Tipo de punta Conical
Esterilidad Non-sterile
Instrucciones de cuidado Se envía a temperatura ambiente
Color Blanco
Diámetro de cerda (imperial) 5 in.
Diámetro de la cerda (métrico) 12.7 cm
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) Used to Clean The Bottoms and Sides of Rounded Vessels
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40,6 cm
Cantidad 1 Ea.