Learn More
Micronova™ Cepillos para cilindros y equipos de plástico
Código de producto. 12735745 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Tipo de producto:
Cepillo para calderas con rosca Acme
Cepillo para cilindros con rosca Acme
Cepillo para frascos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tipo de producto unitSize
12735745 12,7 cm Cepillo para cilindros con rosca Acme 1 PCS
12775745 40,6 cm Cepillo para frascos cada uno
12725745 17,8 cm Cepillo para cilindros con rosca Acme cada uno
12785745 19,1 cm Cepillo para calderas con rosca Acme 1 PCS
4 options
Código de producto. 12735745
Marca: Micronova™ BRWH03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Mangos de la serie STAH o STAEH
Estos cepillos para equipos ligeros y duraderos están fabricados con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA y con cerdas de poliéster y se adhieren a mangos roscados de plástico. Disponible en forma de cúpula (Cylinder Brush) y en forma oblonga (Kettle Brush) para limpieza especializada.
Los cepillos para frascos y equipos de plástico Micronova están disponibles en dos variedades con cubiertas de cepillos opcionales para limpieza y desinfección perfectas. El cepillo Cylinder Brush tiene forma de cúpula para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-02. El cepillo Kettle Brush tiene forma oblonga para tanques pequeños, garrafas y otros equipos de producción, uso opcional con cubierta de cepillo BRSC6-41.
  • Cepillos de equipo ligeros y duraderos con cerdas de poliéster
  • Ideal para tanques pequeños, garrafas, conductos y otros cilindros
  • Fabricado con resinas de base sin BPA aprobadas por la FDA
  • El cepillo Cylinder Brush es un cepillo redondo/en forma de cúpula
  • El cepillo Kettle Brush es un cepillo en forma oblonga
  • Fundas de cepillo disponibles para una limpieza y desinfección perfectas
  • Aprobados por la FDA para el contacto indirecto con alimentos
  • Con rosca ACME para conexión a mangos de la serie STA
  • Las cubiertas de tela opcionales disponibles mejoran la limpieza y desinfección finas
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para cilindros con rosca Acme
Bristle Material Poliéster
Bristle Type Medium Stiffness
Color-coded No
Material del mango Plástico
Handle Type Rosca ACME
Tipo de punta Conical
Esterilidad No estéril
Instrucciones de cuidado Se envía a temperatura ambiente
Color Blanco
Descripción Cepillo Cylinder Brush redondo
Diámetro (imperial) 5 in
Diámetro de cerda (imperial) 5 pulg.
Diámetro de la cerda (métrico) 12,7 cm
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para limpiar la parte inferior y los lados de los vasos redondeados
Para utilizar con (equipo) Mangos de las series STAH y STAEH
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Cantidad 1 unidad
Resistente a Productos químicos