Learn More
Buerkle™ Buretas de valoración de plástico a prueba de astillas LaboPlast™
Código de producto. p-8011244 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
25 mL
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15591751 15 mL cada uno
11981501 25 mL cada uno
11991501 50 ml cada uno
3 options
Código de producto. 15591751
Marca: Buerkle™ 96953015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bureta de titración con protector antiastillamiento es una bureta de uso rápido según Dr. Schilling con banda Schellbach, aspiración de punto cero automática y dosificador Bürkle. La bureta de vidrio tiene un revestimiento de plástico que mejora la resistencia a la rotura y al astillamiento.
  • Bureta con revestimiento a prueba de astillas
  • Ajustado a Ex
  • Bureta de vidrio de borosilicato 3.3
  • A prueba de roturas, resistente a los productos químicos
  • Soporte resistente
  • Chorro de descarga preciso, que permite gotas muy finas
  • Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio de borosilicato
  • Bureta de acción rápida con tiras Schellbach basada en el diseño del Dr. Schilling
  • Revestimiento de plástico que aumenta la resistencia a la rotura y protege contra astillas
  • Permite una dosificación precisa y una valoración fina exacta con el pulsador o el microtornillo y la descarga precisa mediante el surtidor de descarga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 mL
Longitud (métrico) 520 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Para utilizar con (aplicación) Dosificación precisa y valoración fina exacta
Altura (métrico) 520 mm
Precisión ±0,045
Tipo Bureta de titulación