Learn More
KD Scientific Jeringa de plástico
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer-Slip
Tuberculina Luer-Slip
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- KD Scientific ofrece una nueva línea de jeringas estériles de plástico desechables para todas las aplicaciones científicas
- Las jeringas Norm-ject son la solución ideal para cualquier situación
- Su exclusivo sistema de dos partes no contiene látex ni lubricante de silicona o caucho
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polyethylene (Plunger) |
| Calibre de aguja | No Needle Included |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Desechables | Single-use |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Para utilizar con (equipo) | KD Scientific Syringe Pumps |
| Tipo de conexión | Luer-Slip |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |