Learn More
KD Scientific Jeringa de plástico
Código de producto. 15134204
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer-Slip
Tuberculina Luer-Slip
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión unitSize
15134204 10 mL Luer Lock paquete de 25
15174194 1 mL Tuberculina Luer-Slip paquete de 25
15194194 3 mL Luer Lock paquete de 25
15104204 5 mL Luer Lock paquete de 25
15114204 20 mL Luer Lock paquete de 25
15124204 30 mL Luer Lock paquete de 25
15154204 3 mL Luer-Slip paquete de 25
15164204 5 mL Luer-Slip paquete de 25
15174204 10 mL Luer-Slip paquete de 25
15184204 20 mL Luer-Slip paquete de 25
15194204 30 mL Luer-Slip paquete de 25
11 options
Código de producto. 15134204
Marca: KD Scientific 780853
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
  • KD Scientific ofrece una nueva línea de jeringas estériles de plástico desechables para todas las aplicaciones científicas
  • Las jeringas Norm-ject son la solución ideal para cualquier situación
  • Su exclusivo sistema de dos partes no contiene látex ni lubricante de silicona o caucho
Especificaciones
Material Polyethylene (Plunger)
Calibre de aguja No Needle Included
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (equipo) KD Scientific Syringe Pumps
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí
Esterilidad Estéril