Learn More
Epredia™ Carpetas plásticas para portaobjetos
Código de producto. p-4529697 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 12668326
Marca: Epredia™ B1001200BL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Codifique cromáticamente sus portaobjetos con facilidad con estas carpetas de plástico para portaobjetos, disponibles en distintos colores.
Codifique cromáticamente sus portaobjetos con facilidad con las carpetas de plástico para portaobjetos Thermo Scientific™, disponibles en distintos colores.
  • Guarde hasta 20 portaobjetos de 175 x 26 mm para un almacenamiento más cómodo.
  • Tapa transparente para facilitar la identificación del contenido.
Nota: La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
El dispositivo tiene 20 portaobjetos
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material Plástico
Apilables Sí
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm