Descripción
Almacene un lote de portaobjetos en un pequeño espacio con las cajas de plástico para portaobjetos Thermo Scientific™ duraderos.
- Estructura de plástico de ABS duradero y revestimiento de corcho interno que protege los portaobjetos
- Permite almacenar y proteger 25, 50 o 100 portaobjetos
- Una ficha índice se acopla a la tapa para anotar los títulos de los portaobjetos
- Las ranuras numeradas de la caja corresponden al índice de la tapa para mantener la organización
- Las tapas separan cajas de 25 y 50 portaobjetos para facilitar el almacenamiento y la recuperación
- Disponible en rojo, blanco o azul para la codificación por colores o según preferencia estética
- La caja de 50 portaobjetos se abre y se cierra utilizando un pestillo de plástico; la caja de 100 portaobjetos tiene una tapa articulada con un broche metálico
Dimensiones (cerrada)
Caja de 25 portaobjetos: 5,5 × 3,375 × 1,25 (9,5 × 8,3 × 3,8cm)
Caja de 50 portaobjetos: 8,25 × 3,375 × 1,25 (21 × 8,5 × 3cm)
Caja de 100 portaobjetos: 21 x 16 x 3 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad para portaobjetos | 25 portaobjetos |
| Color | Azul |
| Descripción | Caja de 25 portaobjetos; azul |
| El dispositivo tiene | 25 portaobjetos; 48 portaobjetos; 50 portaobjetos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,5 × 3,375 × 1,25 pulg (9,5 × 8,3 × 3,8 cm) |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Altura (métrico) | 3,8 cm |
| Longitud (imperial) | 5,5 pulg |
| Longitud (métrico) | 9,5 cm |
| Material | Plástico ABS |
| Mostrar más |