Learn More
Buerkle™ Pipetas de plástico de un solo uso
Código de producto. 17210684 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 mL
50 ml
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17210684 25 mL cada uno
11832293 50 ml cada uno
11842293 100 mL cada uno
3 options
Código de producto. 17210684
Marca: Buerkle™ 75560025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas de plástico son especialmente adecuadas para formación en laboratorios industriales durante la investigación de campo y aplicaciones en las que no se pueden utilizar pipetas de vidrio, por ejemplo, en química de flúor y silicato
  • Poliestireno, transparente
  • Para soluciones acuosas
  • |Poliestireno, transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Volumen (métrico) 25 mL