Learn More
Buerkle™ Pipetas de plástico de un solo uso
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 mL
50 ml
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Poliestireno, transparente
- Para soluciones acuosas
- |Poliestireno, transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para formación en laboratorios industriales durante la investigación de campo y aplicaciones en las que no se pueden utilizar pipetas de vidrio, p. ej., en química de flúor y silicato |
| Color | Translúcido |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Tipo | Pipeta de un solo uso |
| Desechables | Sí |