Learn More
Fisherbrand™ Paño con filtro de nailon
Código de producto. 11774569 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
60 μm
70 μm
100 μm
200 μm
250 μm
315 μm
400 μm
450 μm
500 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11774569 11 μm paquete de 10
11704569 20 μm paquete de 10
11764539 200 μm paquete de 10
11754539 250 μm paquete de 10
11744549 41 μm paquete de 10
11714539 500 μm paquete de 10
11724549 60 μm paquete de 10
11734549 53 μm paquete de 10
11794539 70 μm paquete de 10
11774539 100 μm paquete de 10
11794529 700 μm paquete de 10
11784569 5 μm paquete de 10
11784529 800 μm paquete de 10
11774529 900 μm paquete de 10
11764529 1000 μm paquete de 10
11754559 30 μm paquete de 10
11744539 315 μm paquete de 10
11734539 400 μm paquete de 10
11724539 450 μm paquete de 10
11704539 630 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 11774569
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el tamizado o la filtración de precisión de soluciones de productos químicos y biológicos. Los paños con filtro de nailon Fisherbrand™ de 300 mm x 300 mm están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro.
  • Temperaturas de funcionamiento de – 40 ° a + 115°C
  • Excelente compatibilidad con alcoholes
  • Resistente a disolventes agresivos
  • Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Tamaño de poro 11 μm
Diámetro exterior (imperial) 300mm
Material del bastidor Plástico
Mesh Material Nailon