Descripción
- Temperaturas de funcionamiento de – 40 ° a + 115°C
- Excelente compatibilidad con alcoholes
- Resistente a disolventes agresivos
- Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 30 μm |
| Diámetro exterior (imperial) | 300mm |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mesh Material | Nailon |