Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de nailon, 1 m x 1 m
Código de producto. p-8014737 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11785498 1000 μm cada uno
11705498 150 μm cada uno
11705488 11 μm cada uno
11795488 100 μm cada uno
11715488 20 μm cada uno
11715498 200 μm cada uno
11755518 2000 μm cada uno
11725498 250 μm cada uno
11735488 30 μm cada uno
11745488 41 μm cada uno
11795478 5 μm cada uno
11755498 500 μm cada uno
11765488 60 μm 1 PCS
11775488 70 μm cada uno
11705508 1400 μm cada uno
11745498 400 μm cada uno
11715508 1550 μm cada uno
11725488 25 μm cada uno
11725508 1700 μm cada uno
11735498 300 μm cada uno
11735508 1800 μm cada uno
11785488 80 μm cada uno
11795498 1250 μm cada uno
23 options
Código de producto. 11785498
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el tamizado o la filtración de precisión de soluciones de productos químicos y biológicos. Los filtros de tamiz de nailon Fisherbrand™ de 1 m x 1 m están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro.
  • Resistente a disolventes agresivos
  • Excelente compatibilidad con alcoholes
  • Temperaturas de funcionamiento de – 40 ° a + 115°C
  • Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Tamaño de poro 1000 μm
Material del bastidor Plástico
Mesh Material Nailon