Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de nailon, 1 m x 1 m
Código de producto. 11765498
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
50 μm
600 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11765498 600 μm cada uno
11755488 50 μm 1 PCS
2 options
Código de producto. 11765498
Marca: Linker Industrietechnik™ 1000X1000M600M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Linker Industrietechnik™ Nylon Sieve Filters, 1m x 1m are available in a comprehensive range of pore sizes.
  • Resistente a disolventes agresivos
  • Excelente compatibilidad con alcoholes
  • Temperaturas de funcionamiento de – 40 ° a + 115°C
  • Entre sus aplicaciones se incluyen la filtración de disolventes y el análisis de partículas
Especificaciones
Tamaño de poro 600 μm
Material del bastidor Plástico
Mesh Material Nailon