Learn More
Buerkle™ Embudos de plástico para polvos
Código de producto. 10091862 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diámetro del tubo (métrico):
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10091862
Marca: Buerkle™ 96060350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudo de polvo para el llenado seguro de recipientes. 9606-0240 con tamiz fino de bronce fosforado (no apto para uso con alimentos).
  • Fabricado en PP/PE
  • Para el llenado seguro de polvos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 350 mm
Diámetro del tubo (métrico) 65 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para productos alimenticios