Learn More
Sampling Systems™ Embudos de plástico para polvos
Código de producto. 15889411 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
15889411 200 mm cada uno
15899411 100 mm cada uno
15809421 150 mm cada uno
15819421 250 mm cada uno
15829421 350 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15889411
Marca: Sampling Systems™ 8023H200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos embudos de plástico para polvo son ideales para cargar polvo en bidones, contenedores o barriles.
  • Fabricados en PP o HDPE
  • Sin grietas
  • Disponibles en diversos tamaños de diámetro
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm
Diámetro del tubo (métrico) 40 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Carga de polvo en contenedores