Learn More
Sampling Systems™ Embudos de plástico para polvos
Código de producto. 15829421 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15829421
Marca: Sampling Systems™ 8023P350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos embudos de plástico para polvo son ideales para cargar polvo en bidones, contenedores o barriles.
  • Fabricados en PP o HDPE
  • Sin grietas
  • Disponibles en diversos tamaños de diámetro
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 350 mm
Diámetro del tubo (métrico) 50 mm
Material Polipropileno
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Carga de polvo en contenedores