Learn More
Sampling Systems™ Embudos de plástico para polvos
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricados en PP o HDPE
- Sin grietas
- Disponibles en diversos tamaños de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 250 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 50 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Carga de polvo en contenedores |